Documenti
84700
Sigma-Aldrich
Sulfur hexafluoride
purum
About This Item
Formula condensata:
SF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Densità del vapore
5.11 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 21.1 °C)
Grado
purum
Impurezze
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
P. eboll.
−64 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Stringa SMILE
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Cylinder with net ~4.75 kg
Altre note
Sales restrictions may apply
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)