Documenti fondamentali
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
Sinonimo/i:
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H24F51P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1600.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥95% (GCF)
Impurezze
~5% phospinoxide (31P-NMR)
Punto di fusione
90-100 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
Altre note
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)