82814
Pyridinium 3-nitrobenzenesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
3-Nitrobenzenesulfonic acid pyridine salt, PNBS
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
119-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccncc1.OS(=O)(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5S.C5H5N/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11,12);1-5H
WZZFZXZRKPNZOC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)