Documenti fondamentali
82803
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride polymer-bound
extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl loading
Sinonimo/i:
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado di funzionalizzazione
~6.5 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
Altre note
Polymeric catalyst for the acetalization of carbonyl compounds, the esterification of carboxylic acids and the preparation of enamines
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)