Key Documents
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.0 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
500-560 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)