81368
Alcol poli(vinilico)
analytical standard, for GPC, Mw 7,200
About This Item
Grado
analytical standard
for GPC
PM
Mn ~4200
Mp ~5600
Mw ~7200
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.71
Formato
neat
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)