80714
Tanshinone I
analytical standard
Sinonimo/i:
Tanshinon I, Tanshinone A, Tanshinquinone I
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?