Documenti fondamentali
78135
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Phenylaminocarbonyloxy)propionic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(Phenylcarbamoyloxy)propionic acid, (S)-(−)-Carbamalactic acid, (S)-PACOPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.20
Beilstein:
5029940
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −13±1°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
145-150 °C (dec.)
Stringa SMILE
C[C@H](OC(=O)Nc1ccccc1)C(O)=O
Altre note
Chiral acid used for the resolution of bases
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E. Brown et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4451-4451 (1985)