Documenti fondamentali
75833
Supelco
Prenyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
3,3-dimethyl allyl acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol acetate, 3-methyl-2-buten-1-yl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, Isopent-2-enyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.428-1.432
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eric M Jones et al.
Cell systems, 8(3), 254-260 (2019-03-25)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are central to how mammalian cells sense and respond to chemicals. Mammalian olfactory receptors (ORs), the largest family of GPCRs, mediate the sense of smell through activation by small molecules, though for most bonafide ligands, they