75018
1-Hexanethiol
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.450
P. eboll.
150-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−81-−80 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)