Documenti fondamentali
74095
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (AT)
Attività ottica
[α]20/D +3.3±0.3°, c = 2% in H2O
Punto di fusione
~185 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c1-2-18-11(15)8(12)5-7-3-4-10(14)9(6-7)13(16)17;/h3-4,6,8,14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
GITKQXFBNJTMRP-QRPNPIFTSA-N
Altre note
Modifies proteins via carboxylic group
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Desvages et al.
European journal of biochemistry, 105(2), 259-266 (1980-04-01)
3-Phosphoglycerate kinase is inactivated by 1-cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate and nitrotyrosine ethyl ester. The coupling of 1 mol nitrotyrosine/mol enzyme is sufficient to inactivate the protein completely. A weak protection against inactivation is observed with each substrate added separately. In contrast, the