73970
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazald®, Diazomethane precursor, N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
~58 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?