Documenti fondamentali
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.20
Beilstein:
2051914
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.600
P. eboll.
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)