Documenti
72777
Supelco
trans-Quercus lactone
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-5-Butyl-4-methyloxolan-2-one, trans-5-Butyldihydro-4-methyl-2(3H)-furanone, trans-Methyloctanolide, trans-Oak lactone, trans-Whiskey lactone, trans-beta-Methyl-γ-octalactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Beilstein:
4661547
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC[C@@H]([C@H](C)C1)OC1=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1
WNVCMFHPRIBNCW-SFYZADRCSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)