71895
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan hydrazine adduct
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
About This Item
Grado
for fluorescence
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Fluorescenza
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)