Documenti
71336
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butyl carbonate
technical
Sinonimo/i:
tert-Butyl carbonate sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.11
Beilstein:
6715256
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)(C)OC([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)