71010ATMBC
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Sinonimo/i:
Nucleic acid amplification system
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GDS Listeria monocytogenes Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples
agenzia
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Assurance GDS®
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
pkg of 576 tests
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 710010-576ATM
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Listeria monocytogenes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods.
- Single-step enrichment reduces handling time.
- Validated for liquid milk, Mexican soft cheese, frankfurters, deli turkey, raw fish, raw green beans, stainless steel, rubber, concrete, plastic, among others.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results.
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
Componenti
- Listeria mono Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34745BC Listeria Resuspension Buffer Tq
Compatibilità
Metodo analitico
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti