Documenti
70998
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethyl)piperazine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Beilstein:
105098
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4730 (lit.)
n20/D 1.473
P. eboll.
193-194 °C (lit.)
Densità
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Attenzione
Air-sensitive - absorbs CO2
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)