Documenti fondamentali
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Beilstein:
1907449
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
71-73 °C
Stringa SMILE
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)