70660
2-Naphthoxyacetic acid
technical, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
BNOA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (T)
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)