Documenti fondamentali
70112
Supelco
AQUANAL-professional Vario H Chlorine Free (DPD)
determination of chlorine
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Stato
powder
Campo di misura
0.01-2 mg/L (Cl2)
applicazioni
environmental
general analytical
Confezionamento
100 powder packs for 10 mL sample volume
Risultati analitici
method: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine (DPD)
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)