Documenti fondamentali
70091
Supelco
AQUANAL-professional Molybdate No. 2
determination of molybdate; use with : molybdate no. 1
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Stato
tablet
applicazioni
environmental
general analytical
Confezionamento
100 tablets
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)