Documenti fondamentali
70026
Supelco
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Descrizione
PC SPECTRO Cable for PC RS232 C, D9F-D25F for Spectro 1000
applicazioni
environmental
general analytical
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)