Documenti fondamentali
69483
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium bromide
technical, ≥95% (AT)
Sinonimo/i:
Trioctylmethylammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.61
Beilstein:
6881659
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥95% (AT)
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)