Documenti
68904
Sigma-Aldrich
1-Allylpyridinium bromide
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
[Br-].C=CC[n+]1ccccc1
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)