Documenti
68570
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
About This Item
Formula condensata:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
969340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
6.5 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
P. eboll.
121-122 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)