Documenti fondamentali
68546
Supelco
trans-Cinnamyl butyrate
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-Butyric acid cinnamyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.26
Beilstein:
1956350
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-7-13(14)15-11-6-10-12-8-4-3-5-9-12/h3-6,8-10H,2,7,11H2,1H3/b10-6+
YZYPQKZWNXANRB-UXBLZVDNSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)