68459
Ethosuximide
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)