Documenti fondamentali
68258
Sigma-Aldrich
Calcium 4-methyl-2-oxovalerate dihydrate
purum, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt dihydrate, Ketoleucine calcium salt
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2COCOO]2Ca · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (T)
Stringa SMILE
O.O.CC(C)CC(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)CC(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)