Documenti fondamentali
66411
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexanone
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Composizione
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
P. eboll.
167-169 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)