66010
Hydroxycitronellal
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.447-1.450
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
257 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with rapid scanning quadrupole mass spectrometry (GC × GC-qMS).
- Wastewater treatment plants (WWTPs) using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?