66005BC
SimPlate® Total Coliform & E. coli
BioControl, Quantitative results for Coliforms and E. coli from food and environmental samples in just 24 hours
Sinonimo/i:
CEC
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plastic vial (containing dehydrated culture media)
container size
100
Misura
100 tests
Forma fisica
dry powder
Durata
6‑18 mo.
Caratteristiche
fluorescent indicator
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 66005-100
BioControl Systems 66005-500
Condizioni di stoccaggio
dry media
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with SimPlate (65009BC)
coliforms: Escherichia coli
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Total Coliform and E. coli results are available from a single plate. Proprietary chromogenic media and patented plating device with isolation wells combine to produce easily counted results. Because results are not dependent on gas formation, results are more easily interpreted than tube or film-based methods.
- While other plating methods require duplicate plating of samples, and the standard MPN method requires multiple dilutions and at least nine tubes of media, SimPlate has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces the volume of media and number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
Componenti
Metodo analitico
10 - Combustible liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)