Documenti
63662
Supelco
trans-p-Menthan-8-ol
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-2-(4-Methylcyclohexyl)isopropanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1902273
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-36 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)