Documenti fondamentali
61895
Sigma-Aldrich
[Leu13, Glu14]Motilin, porcine
Sinonimo/i:
[13-Leucine, 14-desamido]Motilin (pig), [13-Leucine, 14-glutamic acid]Motilin, porcine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C121H189N33O36
Numero CAS:
Peso molecolare:
2681.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Preadsorbimento dell’anticorpo
H-Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Leu-Glu-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln-OH
Altre note
Reviews on motilin
Sales restrictions may apply
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V. Mutt
Brain Peptides, 871-871 (1983)
J E Fox
Life sciences, 35(7), 695-706 (1984-08-13)
Motilin isolated in 1971 from the porcine gastrointestinal tract and localized there to endocrine cells, now appears to have a CNS neural origin by RIA and immunohistochemistry. In most species motilin releases neurotransmitters in the CNS to both increase and
S.R. Bloom et al.
Hormones in Blood, 321-321 (1979)
G. Bertaccini
Handbook of Experimental Pharmacology, 59, 85-85 (1982)