60607
Potassium trimethylsilanolate
technical, ≥90% (NT)
Sinonimo/i:
Trimethylsilanol potassium salt
About This Item
Grado
technical
Saggio
≥90% (NT)
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)