60313
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinonimo/i:
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
About This Item
Grado
purum p.a.
Saggio
≥97.0% (KT)
Dimensione particelle
30-60 mesh
Stringa SMILE
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
Altre note
Compound used for the ion-exchange absorption of cesium ions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)