Documenti fondamentali
59885
Supelco
3-Ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate oxalate salt
reference material
Sinonimo/i:
Amlodipine impurity D (PhEur), Dehydro Amlodipine Oxalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23ClN2O5 · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Famiglia di API
amlodipine
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)