Documenti fondamentali
59802
Supelco
(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol
analytical standard
Sinonimo/i:
(1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1902291
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D 25.5±2.0°, c = 0.5 in ethanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water
P. eboll.
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
77-83 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Isomenthone phyproof® Reference Substance
PHL89328
Isomenthone
(−)-Menthone analytical standard
Supelco
63677
(−)-Menthone