Documenti
573701
Supelco
Dowex SBR-C Chloride form
chloride form
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
condensate grade
Livello qualitativo
Descrizione
cross-linkage 8%
Forma fisica
beads
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium
Dimensione particelle
16-45 mesh
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.4 meq/mL by wetted bed volume
Densità bulk
705 g/L (20.0 kg/cuft)
Tecnica di separazione
anion exchange
Applicazioni
Strongly basic (type I) anion exchange resin with a particle size distribution suited to deep-bed condensate polishing and mixed-bed applications. This resin is useful for general demineralization and meets the requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)