Documenti
570753
Sigma-Aldrich
Dibenzo[f,h]quinoline
Sinonimo/i:
1-Aza-triphenylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
solid
Punto di fusione
184.0-185.9 °C (lit.)
λmax
257 nm in chloroform
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in the preparation of near infrared luminescent metal (Yb3+, Nd3+, Er3+) azatriphenylene complexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acridine ≥96.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A23609
Acridine
Quinoline reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
241571
Quinoline