55556
Crotonaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-butenylidene)hydrazone, 3-(2-Butenylidene-hydrazono)-2-diphenylacetyl-indan-1-one
About This Item
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C27H22N2O2/c1-2-3-18-28-29-25-21-16-10-11-17-22(21)26(30)24(25)27(31)23(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h2-18,23-24H,1H3/b3-2+,28-18+,29-25-
HYQCUKOHQHEHJH-HVBJSQNKSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)