Documenti fondamentali
55510
Sigma-Aldrich
N-Hydroxymaleimide
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.07
Beilstein:
1524594
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Punto di fusione
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
Stringa SMILE
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)