Key Documents
51299
Supelco
Propionaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Diphenylacetyl-3-(propylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-propylidenehydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.47
Beilstein:
2019900
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-2-17-27-28-24-20-15-9-10-16-21(20)25(29)23(24)26(30)22(18-11-5-3-6-12-18)19-13-7-4-8-14-19/h3-17,22-23H,2H2,1H3/b27-17+,28-24-
WYNULXLCEYYXEZ-YACXLVKKSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)