Key Documents
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Diguanidine hydrogen phosphate
About This Item
Formula condensata:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.07
Beilstein:
3755909
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98.0% (NT)
Punto di fusione
247-250 °C (dec.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)