Documenti
48205
Sigma-Aldrich
Fusaric acid
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
Sinonimo/i:
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Beilstein:
125804
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Origine biologica
Gibberella fujikuroi
Saggio
≥99.0% (TLC)
Punto di fusione
96-100 °C
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: pyridine
Altre note
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)