Documenti fondamentali
47717
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
About This Item
Formula condensata:
HCOC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
775895
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)