Documenti
47564
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-O-[bis(benzyloxy)phosphoryl]-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H34NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.65
Beilstein:
4285612
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder (amorphous)
Attività ottica
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
Altre note
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E.A. Kitas et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1314-1314 (1991)