Documenti fondamentali
474525
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis[4-(allyloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H46N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
838.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
270-275 °C (lit.)
λmax
421 nm
Stringa SMILE
C=CCOc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OCC=C)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OCC=C)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OCC=C)cc8)c9ccc2[nH]9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)