Documenti fondamentali
45734
Supelco
2,3-Dichloropropionanilide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.08
Beilstein:
2721087
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClCC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c10-6-8(11)9(13)12-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13)
TZDRAQXFGLPUPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)