44967
Cerium(III) Ionophore
Selectophore™, function tested
Sinonimo/i:
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolamine
About This Item
Nome Commerciale
Selectophore™
Forma fisica
solid
Qualità
function tested
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)